0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Austria
ContactUsLinkComponent
Copper (II) sulphate pentahydrate
Copper(II) sulphate pentahydrate
Copper(II) sulphate pentahydrate
HACH1481866
:
Hach
:
Copper(II) sulphate pentahydrate
HACH1481866
:
Hach
:
Pk:
50
Seq:
0050
:
:
249.69 g/mol
:
13,02682
:
2.284 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
231-847-6
:
3077
:
9,III
:
01-2119520566-40
:
GHS07
:
GHS09
:
7758-99-8
:
CuSO₄·5H₂O
:
MFCD00149681