Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
EDTA disodium salt dihydrate, Sigma-Aldrich®
Artikelnr. SIALE4884-100G
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
undefined
EDTA disodium salt dihydrate, Sigma-Aldrich®
Artikelnr. SIALE4884-100G
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  

Spezifikationen

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    100 g
  • Seq:
    3401

Spezifikationen

Über diesen Artikel

 :
 :372.24 g/mol
Merck-Index:13,03543
Schmelzpunkt:255 °C
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:205-358-3
CAS-Nummer:6381-92-6
Formel:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MDL-Nummer:MFCD00150037