TRIS HCl (tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride)
Lieferant: PanReac AppliChem
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:1185-53-1
:
Formel:NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
MDL-Nummer:MFCD00012590
:157.6 g/mol
Merck-Index:12,09902
Schmelzpunkt:150…152 °C
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:214-684-5
Frequently Bought Together