


Cadmium, coarse powder, EMSURE® ∼ 0.3-1.6 mm for analysis, suitable for filling of reductors, Supelco®
Lieferant: Merck
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:7440-43-9
:
Formel:Cd
MDL-Nummer:MFCD00010914
:112.41 g/mol
Siedepunkt:767 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt:321 °C
Dichte:8.6 g/cm3 (22 °C)
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:231-152-8
ADR:6.1,III
:M-Clarity™ quality level = MQ300
UN:3288
:GHS06
:GHS08
:GHS09
Spezifikation Testergebnisse
- Cu (Copper):≤ 0.002 %
- Fe (Iron):≤ 0.001 %
- Pb (Lead):≤ 0.01 %
- Zn (Zinc):≤ 0.005 %
Spezifikation Testergebnisse
Zugehörige Informationen
MERC1.02001.1000_TDS_EN ProductPage_102001
Produktspezifikation
msds_102001
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Frequently Bought Together