Dithiothreitol (DTT, Cleland's reagent), SPUTOLYSIN®
Lieferant: Merck Millipore (Calbiochem)
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:3483-12-3
:27565-41-9
Formel:C₄H₁₀O₂S₂
MDL-Nummer:MFCD00004877
:154.25 g/mol
Lagertemperatur:Ambient
Frequently Bought Together