Ersatz-Septen für VOA-Probenfläschchen
Catalog # REST24694
Supplier: Restek
Specifications
- Für:VOA-Probenfläschchen, 60 ml Probenahme-Fläschchen und 250 ml Probenahme-Flaschen
- Septum:PTFE-Einlage, Silikon
- Bezeichnung:Ersatz-Septen, 24 mm x 0,125"
- VE:100