About this item
Experten für Lebensmittelsicherheit, wie die DGHM, empfehlen, Warmwasserfische auf vibrio cholerae zu testen. Mit diesem Echtzeit-PCR-Test haben Sie eine sehr vielseitige Testmethode, die Ihnen innerhalb von 24 Stunden Ergebnisse liefert. Der Test wurde im deutschen Netzwerk für Vibrio-Forschung 'VibrioNet' entwickelt und validiert, wobei viele wissenschaftliche Einrichtungen beteiligt waren. Er kann für Nahrungsmittel- und Meerwasserproben angewendet werden. Im Fall positiver Ergebnisse haben Sie möglicherweise Interesse daran, zu bestimmen, ob der vorhandene Stamm die Fähigkeit zur Herstellung von Toxinen besitzt. Zu diesen Zweck können Sie unseren Real-Time-PCR-Test für das Toxizitätsgen von Vibrio cholera nutzen (VWR-Katalognummer: QBIAQB-RTI-19). Sie können diesen Test in Kombination mit einer entsprechenden Voranreicherung in alkalischem Peptonwasser einsetzen, oder Sie können Bakterienkolonien auf Agarplatten bestätigen.
- TaqMan Sonden
- Enthält eine interne Amplifikationskontrolle im HEX-Kanal
- Target im FAM-Kanal
- Enthält UNG zum Schutz vor Reamplifikation
- Positiv- und Negativkontrolle für DNA enthalten