ContactUsLinkComponent
HPLC Columns, Raptor™ ARC-18
HPLC Columns, Raptor™ ARC-18
Supplier:  Restek
Certificates
undefined
HPLC Columns, Raptor™ ARC-18
Supplier:  Restek
Specifications
  • Catalog No:
  • REST9314A55
  • REST9314A0250
  • REST9314A5E
  • REST9314A3E
  • REST9314A52
  • REST9314A12
  • REST9314A6E
  • REST9314A15
  • REST9314A62
  • REST9314A0252
  • REST9314A0253
  • REST9314A65
  • REST9314A35
  • REST9314A1E
  • REST9314A32
  • Carbon load:
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • pH range:
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • 1,0 - 8,0
  • Temperature limit:
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1