ContactUsLinkComponent
HPLC columns, ZORBAX® Bonus-RP
HPLC columns, ZORBAX® Bonus-RP
Supplier:  Agilent
Certificates
undefined
HPLC columns, ZORBAX® Bonus-RP
Supplier:  Agilent
Specifications
  • Catalog No:
  • HEWL828668-301
  • HEWL827668-301
  • HEWL827768-901
  • HEWL883668-901K
  • HEWL830668-901
  • HEWL5185-5922
  • HEWL861971-901
  • HEWL865608-901
  • HEWL828768-901
  • HEWL828668-901K
  • HEWL828668-301K
  • HEWL861700-901
  • HEWL857768-901
  • HEWL835668-901K
  • HEWL866668-901
  • HEWL883668-301
  • HEWL861608-901
  • HEWL863608-901
  • HEWL827668-901
  • HEWL835668-901
  • HEWL863668-301
  • HEWL863668-901
  • HEWL861768-901
  • HEWL827668-901K
  • HEWL827668-301K
  • HEWL864668-901K
  • HEWL884950-577
  • HEWL828668-901
  • 554-1287
  • HEWL880668-301
  • HEWL863668-901K
  • HEWL858768-901
  • HEWL880668-901K
  • HEWL864668-301
  • HEWL864668-901
  • HEWL883668-901
  • 554-1295
  • HEWL863700-901
  • Carbon load:
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • 9,5%
  • Endcapped:
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • Triple
  • pH range:
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • Surface area:
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • Temperature limit:
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
Specifications
Guard Cartridges
Product Information
Frequently Bought Together