Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
Scissors, with plastic handle

Scissors, with plastic handle

Sharp/sharp, 200 mm
Catalog # BOCH4150
Supplier:   BOCHEM
Scissors, with plastic handle
Catalog # BOCH4150
Supplier:  BOCHEM
Scissors, with plastic handle
Scissors, with plastic handle

Sharp/sharp, 200 mm

Price
13,60 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Stainless steel scissors with plastic handle.

  • Temperature resistant up to max. 145 °C
  • Sharp-sharp
Specifications
  • Type:
    Sharp/sharp
  • Length:
    200 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.