Ethyl-2-amino-1-cyclohexene-1-carboxylate 98%
Artikelnr. ACRO334260010
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Pack type:Glass bottle
- Pk:1 g
- Seq:3047
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:White to light yellow Crystalline powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:70 to 74 °C
- Titration with HClO4:≥97.5 %
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
:
:169.224 g/mol
Schmelzpunkt:70…74 °C
Lagertemperatur:Ambient
CAS-Nummer:1128-00-3
Formel:C₉H₁₅NO₂
MDL-Nummer:MFCD01863243