
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate ≥98%, Reagent Grade
SPCMC1466-12KGBL
:
- Pack type:Poly pail
- Pk:12 kg
- Seq:4187
- ASSAY (C14H22N2O8•H2O):98% Min.
:
:364.35 g/mol
:213…216 °C
:236-308-9
:GHS07
:Ambient
:125572-95-4
:MFCD00066429
:C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O