Chromium standard solutions
Supplier: Hach
Jump to:
About this item
Standard solution for accuracy checks in total chromium determinations.
- Traceable to NIST
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in total chromium determinations.
- Traceable to NIST
Documents
Certificates
Search by Lot NumberProduct Family Options
Product Information
- ElementSymbolConcentrationPk InfoPkAvailabilityPrice
- HACH1466442Chromium, hexavalent, standard solution (NIST)Chromium, hexavalent, standard solution (NIST)Chromium VICr1000 mg/L100 mLLog in for availability1 * 100 mL37,10 €
- HACH81042HChromium, hexavalent, standard solution (NIST)Chromium, hexavalent, standard solution (NIST)Chromium VICr50 mg/L100 mLLog in for availability1 * 100 mL33,70 €
- 705-2007Chromium, hexavalent, standard solution (NIST)Chromium, hexavalent, standard solution (NIST)Chromium VICr12,5 mg/LPack of 16×10 ml voluette ampoules16Log in for availability1 * 16 ST95,20 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.