Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Quartz microfibre filters for air sampling, grade QM-A, Whatman™
Quartz microfibre filters for air sampling, grade QM-A, Whatman™
Certificates
undefined
Quartz microfibre filters for air sampling, grade QM-A, Whatman™
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • 516-2608
  • WHAT1851-045
  • 513-0112
  • 512-0671
  • 513-0086
  • 516-5122
  • 513-0113
  • 516-5120
  • 516-5121
  • 516-5116
  • 516-5123
  • 516-2611
  • 516-5119
  • 516-0199
  • WHAT1851-037_L
  • 512-0431
  • 512-0430
  • Grade:
  • QM-A
  • QM-A
  • QM-A
  • QM-A
  • QM-A
  • QM-A
  • QM-A
  • QM-A
  • QM-A
  • QM-A
  • QM-A
  • QM-A
  • QM-A
  • QM-A
  • QM-A
  • QM-A
  • QM-A
  • Weight:
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • Thickness:
  • 475 µm, 475 µm
  • 475 µm, 475 µm
  • 475 µm, 475 µm
  • 475 µm, 475 µm
  • 475 µm, 475 µm
  • 475 µm, 475 µm
  • 475 µm, 475 µm
  • 475 µm, 475 µm
  • 475 µm, 475 µm
  • 475 µm, 475 µm
  • 475 µm, 475 µm
  • 475 µm, 475 µm
  • 475 µm, 475 µm
  • 475 µm, 475 µm
  • 475 µm, 475 µm
  • 475 µm, 475 µm
  • 475 µm, 475 µm
  • Particle retention:
  • 2,2 µm
  • 2,2 µm
  • 2,2 µm
  • 2,2 µm
  • 2,2 µm
  • 2,2 µm
  • 2,2 µm
  • 2,2 µm
  • 2,2 µm
  • 2,2 µm
  • 2,2 µm
  • 2,2 µm
  • 2,2 µm
  • 2,2 µm
  • 2,2 µm
  • 2,2 µm
  • 2,2 µm
  • Airflow rate:
  • 6,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,3 s/100 ml/6,5 cm²
  • Max. temperature:
  • 800 °C
  • 800 °C
  • 800 °C
  • 800 °C
  • 800 °C
  • 800 °C
  • 800 °C
  • 800 °C
  • 800 °C
  • 800 °C
  • 800 °C
  • 800 °C
  • 800 °C
  • 800 °C
  • 800 °C
  • 800 °C
  • 800 °C

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together