ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, Nevocut® 923
Cut resistant gloves, Nevocut® 923
Supplier:  KCL by Honeywell
Certificates
undefined
Cut resistant gloves, Nevocut® 923
Supplier:  KCL by Honeywell
Specifications
  • Catalog No:
  • KCHL923.10
  • KCHL923.8
  • KCHL923.9
  • KCHL923.7
  • Model:
  • 923
  • 923
  • 923
  • 923
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Gauge:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Cuff style:
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (2X4XC)
  • EN 388:2016 (2X4XC)
  • EN 388:2016 (2X4XC)
  • EN 388:2016 (2X4XC)
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +