ContactUsLinkComponent
Supelco® Ascentis® Express HILIC HPLC and UHPLC Columns
Supelco® Ascentis® Express HILIC HPLC and UHPLC Columns
Supplier:  Merck
Certificates
undefined
Supelco® Ascentis® Express HILIC HPLC and UHPLC Columns
Supplier:  Merck
Specifications
  • Catalog No:
  • 50255-U
  • 53521-U
  • 53975-U
  • 53977-U
  • 53979-U
  • 53523-U
  • 53981-U
  • 51429-U
  • 50269-U
  • 53969-U
  • 53970-U
  • 50265-U
  • 53964-U
  • 50268-U
  • 53967-U
  • 53974-U
  • 50257-U
  • 53520-U
  • 50258-U
  • 53934-U
  • 51424-U
  • 51428-U
  • 50256-U
  • 53939-U
  • 50262-U
  • 50264-U
  • 53946-U
  • 50260-U
  • 50261-U
  • 53938-U
  • 51406-U
  • 51408-U
  • 51403-U
  • 51404-U
  • 51419-U
  • 51421-U
  • 51409-U
  • 51418-U
  • 50294-U
  • 53933-U
  • 50278-U
  • 50270-U
  • 50276-U
  • 50288-U
  • 50289-U
  • 50284-U
  • 50286-U
  • 51430-U
  • 51433-U
  • 50297-U
  • 50298-U
  • 53972-U
  • 50295-U
  • Description:
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 2,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • 2,7 µm columns
  • 5,0 µm columns
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Max. pressure:
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • pH range:
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • Surface area:
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 120 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 120 m²/g
  • 120 m²/g
  • 90 m²/g
  • 90 m²/g
  • 135 m²/g
  • 90 m²/g
  • USP code:
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
Specifications
Related Information
Guard cartridge holder
Product Information