ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, Lapren® 706
Chemical resistant gloves, Lapren® 706
Supplier:  KCL by Honeywell
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, Lapren® 706
Supplier:  KCL by Honeywell
Specifications
  • Catalog No:
  • KCHL706.8
  • KCHL706.7
  • KCHL706.9
  • KCHL706.10
  • Model:
  • 706
  • 706
  • 706
  • 706
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Liner material:
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Cotton
  • Finish:
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Cuff style:
  • Elastic
  • Elastic
  • Elastic
  • Elastic
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMPST), EN 388:2016 (1020X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMPST), EN 388:2016 (1020X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMPST), EN 388:2016 (1020X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMPST), EN 388:2016 (1020X)
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +