ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, polychloroprene, sterile, TouchNTuff® DermaShield® 73-701
Cleanroom gloves, polychloroprene, sterile, TouchNTuff® DermaShield® 73-701
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Cleanroom gloves, polychloroprene, sterile, TouchNTuff® DermaShield® 73-701
Supplier:  Ansell
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-3596
  • 112-3595
  • 112-3594
  • 112-3593
  • 112-3592
  • 112-3591
  • 112-3597
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Cleanroom class:
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • Cuff style:
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • Straight
  • EN norm:
  • EN 455 (Part 1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN 455 (Part 1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN 455 (Part 1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN 455 (Part 1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN 455 (Part 1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN 455 (Part 1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN 455 (Part 1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421