ContactUsLinkComponent
Microplate shakers, Jitterbug
Microplate shakers, Jitterbug
Supplier:  BOEKEL SCIENTIFIC
Certificates
undefined
Microplate shakers, Jitterbug
Supplier:  BOEKEL SCIENTIFIC
Specifications
  • Catalog No:
  • BOEI270440
  • BOEI270400
  • Model:
  • Jitterbug-4
  • Jitterbug-2
  • Speed:
  • 250 - 1200 min⁻¹
  • 250 - 1200 min⁻¹
  • Orbit:
  • 2,0 mm
  • 2,0 mm
  • No. of microplates held:
  • 4
  • 2
  • Weight:
  • 7,25 kg
  • 7,25 kg
  • W×D×H:
  • 385×270×145 mm
  • 265×270×145 mm
  • Timer:
  • 1 min - 96 hrs
  • 1 min - 96 hrs