ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Eurospher I
HPLC columns, Eurospher I
Supplier:  KNAUER
Certificates
HPLC columns, Eurospher I
Supplier:  KNAUER
Specifications
  • Catalog No:
  • KNAU25DE181ESJ
  • KNAU25DE081ESJ
  • Carbon load:
  • 16%
  • 16%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1