ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, NitoPren® 717
Chemical resistant gloves, NitoPren® 717
Supplier:  KCL by Honeywell
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, NitoPren® 717
Supplier:  KCL by Honeywell
Specifications
  • Catalog No:
  • KCHL717.9
  • KCHL717.10
  • KCHL717.8
  • KCHL717.11
  • KCHL717.7
  • Model:
  • 717
  • 717
  • 717
  • 717
  • 717
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Finish:
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (3001X), EN ISO 374-1 Type A (OTPAKL), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 (3001X), EN ISO 374-1 Type A (OTPAKL), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 (3001X), EN ISO 374-1 Type A (OTPAKL), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 (3001X), EN ISO 374-1 Type A (OTPAKL), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 (3001X), EN ISO 374-1 Type A (OTPAKL), EN ISO 374-5 VIRUS