Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Reacti-Therm™ Module
Reacti-Therm™ Module
Certificates
Reacti-Therm™ Module
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Product Family Options
Product Information
  • Bezeichnung
    Anzahl Blöcke
    Temperaturbereich
    Availability
    Price
  • Reacti-Therm™ Modul mit Heiz- und Rührfunktion, für Probenkonzentrator mit 9 Plätzen
    1
    Raumtemperatur +10...200 °C
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 3 430,00 €
    3 430,00 €
    1 * 1 ST
       3 430,00 €
  • Reacti-Therm™ Modul mit Heizfunktion, für Probenkonzentrator mit 9 Plätzen
    1
    Raumtemperatur +10...200 °C
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 630,00 €
    2 630,00 €
    1 * 1 ST
       2 630,00 €
  • Reacti-Therm™ Modul mit Heiz- und Rührfunktion, für Probenkonzentrator mit 27 Plätzen
    3
    Raumtemperatur +10...200 °C
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4 490,00 €
    4 490,00 €
    1 * 1 ST
       4 490,00 €
  • Reacti-Therm™ Modul mit Heizfunktion, für Probenkonzentrator mit 27 Plätzen
    3
    Raumtemperatur +10...200 °C
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 3 400,00 €
    3 400,00 €
    1 * 1 ST
       3 400,00 €
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • HYPETS-18820
    Remote temperature probe, for Reacti-Therm™ heating and stirring modules
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 371,00 €