Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Retort Rods
Rod for centering
Rod for centering
Artikelnr. BOCH17031
Lieferant:
BOCHEM
Bild vergrößern
Rod for centering
Artikelnr. BOCH17031
Lieferant:
BOCHEM
Spezifikationen
Ø:
15 mm
Length:
300 mm
Material:
Stainless steel 18/10
Pk:
1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
Stainless steel.
Produktdetails