Express Eingabe
Austria
ContactUsLinkComponent
Ersatznadeln für GC XCHANGE® Spritzen
Ersatznadeln für GC XCHANGE® Spritzen
  548-1803
Ersatznadeln für GC XCHANGE® Spritzen
  548-1803

 

  • Ext.Ø:
    0,63 mm
  • Gauge:
    23
  • Spitzentyp:
    abgeschrägt
  • Bezeichnung:
    Ersatznadeln für XCHANGE® GC-Spritzen, 1000 μl
  • Länge:
    56 mm
  • Seq:
    31
  • VE:
    5