ContactUsLinkComponent
UHPLC columns, Pinnacle® DB IBD UHPLC (USP L68)
UHPLC columns, Pinnacle® DB IBD UHPLC (USP L68)
Supplier:  Restek
Certificates
UHPLC columns, Pinnacle® DB IBD UHPLC (USP L68)
Supplier:  Restek
Specifications
  • Catalog No:
  • 554-1571
  • 554-1570
  • 554-1572
  • Endcapped:
  • N/A, N/A
  • N/A, N/A
  • N/A, N/A
  • pH range:
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • Temperature limit:
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • USP code:
  • L68, L68
  • L68, L68
  • L68, L68