UHPLC columns, Pinnacle® DB C8 (USP L7)
Supplier: Restek
Certificates
About this item
Highly base-deactivated spherical silica manufactured by Restek. Monomeric C8 bonding. Similar to Pinnacle® DB C18, but the shorter alkyl chain provides less hydrophobic retention. Less retention can be useful for shortening analysis time, if resolution is adequate. Replaces Hypersil® BDS C8 and Pinnacle® C8 Amine.
Specifications
- Catalog No:
- REST9413512
- REST9413575
- REST9413572
- REST9413315
- REST9413315-700
- REST941331E
- REST9413332
- REST9413332-700
- REST9413333-700
- REST9413312
- REST9413312-700
- REST9413313-700
- REST9413565
- REST9413562
- REST9413572-700
- REST9413573-700
- REST9413575-700
- REST9413555-700
- REST9413562-700
- REST9413563-700
- REST9413565-700
- REST9413535-700
- REST9413552-700
- REST9413553-700
- REST9413555
- 554-1556
- REST9413552
- REST9413535
- REST941357E
- 554-1555
- REST9413523-700
- REST9413525-700
- REST9413532-700
- REST9413533-700
- REST9413512-700
- REST9413513-700
- REST9413515-700
- REST941351E
- REST9413522-700
- REST941352E
- REST941353E
- REST941355E
- REST941356E
- REST9413532
- REST9413525
- REST9413522
- REST941350212
- REST941350210
- REST9413515
- REST9413352
- REST9413352-700
- REST9413353-700
- REST9413355
- REST9413355-700
- REST941335E
- 554-1557
- REST9413335
- REST9413335-700
- REST941333E
- Carbon load:
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- 6%
- Endcapped:
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- Yes, Yes
- pH range:
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- Temperature limit:
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- USP code:
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7
- L7, L7