Orders LinkContactUsLinkComponent
Separating funnels, conical
Separating funnels, conical
Supplier:   Lenz Laborglas
Separating funnels, conical
Supplier:  Lenz Laborglas
Zertifikate
Separating funnels, conical
Separating funnels, conical
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Separating funnels, conical, made of borosilicate glass 3.3, amber coloured.
  • Amber coloured to protect light sensitive substances
  • Large labeling field
  • Very good chemical and temperature resistance
With interchangeable PTFE key.
Documents
Product Family Options
Produktinformationen
  • Capacity
    Socket size
    Availability
    Price
  • 250 ml
    29/32 NS
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - 226,00 €
    226,00 €
    1 * 2 ST
       226,00 €
  • 100 ml
    19/26 NS
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 89,20 €
    89,20 €
    1 * 1 ST
       89,20 €