Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Aufbewahrungsboxen für Probenröhrchen/-flaschen | Avantor

VWR®, Aufbewahrungsboxen für Probenröhrchen/-flaschen

Rot, , 130×130×52 mm
Catalog # 548-1487A
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Aufbewahrungsboxen für Probenröhrchen/-flaschen
Catalog # 548-1487A
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Aufbewahrungsboxen für Probenröhrchen/-flaschen
VWR®, Aufbewahrungsboxen für Probenröhrchen/-flaschen

Rot, , 130×130×52 mm

Price
214,00 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents

Aufbewahrungsboxen für die praktische und sichere Aufbewahrung und den Transport von Probenröhrchen und -flaschen. Eine Auswahl an Boxen zur sicheren Aufbewahrung einer großen Bandbreite an Fläschchengrößen. Ideal für die platzsparende Aufbewahrung im Kühlschrank, da der transparente Deckel die Bildung von Kondenswasser an den Verschlüssen und somit eine Verunreinigung des Kühlaggregats verhindert.

  • Temperaturbeständig von −80 bis 100 °C
  • Alphanumerische Codierung (1,5 und 4 ml) zur eindeutigen Probenidentifizierung
  • Chemisch beständig, relativ robust und stapelbar
  • PP, farbig

Certifications:

Ordering information:

Delivery information:

Packaging:

Caution:

Specifications
  • Farbe:
    Rot
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    130×130×52 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.