[EN]1250 UL PIPETTE TIP UNIV FIT 1 * 10 ST
Artikelnr. POCA1PT1250FOU
Lieferant: Polycarbin
New Product
[EN]1250 UL PIPETTE TIP UNIV FIT 1 * 10 ST
Artikelnr. POCA1PT1250FOU
Lieferant: Polycarbin
New Product
Frequently Bought Together
Ethanol, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Pipettenspitzen, Finntip™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Ethanol absolut absolut ≥99,5% USP, Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol 96% vol Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
VWR® Autoclavable Bags, Polypropylene, Clear
Lieferant: VWR Collection
Water standards, CRM, Karl Fischer titration, HYDRANAL™, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
VWR®, Spezial-pH-Elektroden
Lieferant: VWR Collection
Kasserollen mit Stiel
Lieferant: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Benzol, Supelco®
Lieferant: Merck