[EN]AUTOCLAVE BAG W/TYVEK DRAWSTRING 12X 1 * 125 ST
Catalog # KACC61240TWTDSD
Supplier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
New Product
[EN]AUTOCLAVE BAG W/TYVEK DRAWSTRING 12X 1 * 125 ST
Catalog # KACC61240TWTDSD
Supplier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
New Product
Frequently Bought Together
Mopphalter, EasyReach™
Supplier: CONTEC
VWR® Etiketten, Gefahrstoff, GHS-Etiketten
Supplier: VWR Collection
Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 29-500
Supplier: Ansell
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Supplier: VWR Collection
Colour Lab Tapes
Supplier: GA
VWR® Nitrile Light Long, Nitrilhandschuhe
Supplier: VWR Collection
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
Supplier: KIMBERLY CLARK
Reinraumhandschuhe, Nitril, steril, PUREZERO® HG3
Supplier: Halyard
GHS-Piktogramme
Supplier: Brady
Pharma Sicherheitsschuh, Gr. 37 mit rutschhemmender Sohle 1 * 1 PAAR
Supplier: SCHURR SCHUHVERTRIEB
Berufsschuhe, Clogs, The Original, 7090/7091
Supplier: Abeba
Kälteschutzhandschuhe, Cryo-Gloves®
Supplier: TEMPSHIELD
Einlegesohle, semi-orthopädisch, SensiCare Sole Mid
Supplier: ELTEN
Zubehör für Halbmasken, 7700 Serie
Supplier: Honeywell Safety
Hi-visibility Warsaw executive waistcoats, Vest-Port, C476
Supplier: Portwest