ContactUsLinkComponent
PCR-Platte ohne Rand, 96 Well, transparent, High Profile, 200 µl, PCR Performance Tested, Material: PP, 10 Stück/Minigripbeutel St. pro Umkarton: 100 1 * 100 ST
Artikelnr. SARS72.1978
Lieferant:  SARSTEDT
PCR-Platte ohne Rand, 96 Well, transparent, High Profile, 200 µl, PCR Performance Tested, Material: PP, 10 Stück/Minigripbeutel St. pro Umkarton: 100 1 * 100 ST
Artikelnr. SARS72.1978
Lieferant:  SARSTEDT
Frequently Bought Together