PCR-Platte ohne Rand, 96 Well, transparent, High Profile, 200 µl, PCR Performance Tested, Material: PP, 10 Stück/Minigripbeutel St. pro Umkarton: 100 1 * 100 ST
Artikelnr. SARS72.1978
Lieferant: SARSTEDT
PCR-Platte ohne Rand, 96 Well, transparent, High Profile, 200 µl, PCR Performance Tested, Material: PP, 10 Stück/Minigripbeutel St. pro Umkarton: 100 1 * 100 ST
Artikelnr. SARS72.1978
Lieferant: SARSTEDT
Frequently Bought Together
Probenlöffel mit langem Stiel, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Behälter, Weithals, mit Schraubverschluss, Corning® Gosselin™
Lieferant: Corning
VWR®, Flaschen zur Wasserprobenahme mit manipulationssicherer Kappe
Lieferant: VWR Collection
Hybridisierungsflaschen, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
VWR®, Blotting-Pads, Sorte 707
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Deep-Well-Platten, 96 quadratische Wells, 2,5 ml
Lieferant: VWR Collection
Serological pipettes, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
OmniTop Sample Tubes® Exact Volume Sampling System (EVSS)
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Schraubenzieher für Cryobank und Bank-It™ Röhrchen, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
384-Well-Mikroplatten
Lieferant: Greiner Bio-One
Cell Culture Plates, Nunc™ Multidishes with Nunclon™ Supra Surface
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gel Load Pipette Tips
Lieferant: Greiner Bio-One
VWR®, Real-Time PCR Platten, 96-Wells und 384-Wells
Lieferant: VWR Collection
[EN]96 SQUARE DEEP WELL STORAGE MICROPLA 1 * 50 ST
Lieferant: 4titude Ltd.
Zubehör für Impfösen
Lieferant: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Kryoboxen, 136×136 mm
Lieferant: RATIOLAB
VWR®, Zellkammern
Lieferant: VWR Collection
Deckgläser, Corning® BioCoat™
Lieferant: Corning
VWR®, Kryoboxen
Lieferant: VWR Collection