Set-Option: Gerät komplett mit GE 135-L02, 5x GPH4, 5x GPH7, 2x GPF100, Koffer GKK 3001 Messbereich pH: 0,00 ... 14,00 pH Messbereich Redox: -1999 ... +2000 mV Messbereich Temperatur: -5,0 ... +150,0 °C / +23,0 ... +302,0 °F, NTC 10k / Pt1000 an 4 mm 1 * 1 ST
Artikelnr. GRSG483914
Lieferant: Greisinger
New Product
Frequently Bought Together