Autoklavierbarer Tyvek-Beatmungsbeutel, mit Easy Chevron Peel-Funktion und heißversiegeltem Verschluss, mit Dampfanzeigepunkt, Größe : 16 x 17 1 * 500 ST
Catalog # KACC01617TWBBSD
Supplier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
New Product
Frequently Bought Together