CytoFLEX Mosaic Detection Modules
Product Details & Documents
The CytoFLEX Mosaic Detection Module is the natural evolution of the CytoFLEX platform. A smart approach to spectral analysis, the detection module connects to the CytoFLEX LX/S flow cytometer, providing the flexibility to mix and match different detection methods in one instrument.
A flexible approach to spectral flow cytometry
With up to 88 detection channels, the CytoFLEX Mosaic Detection Module enhances the CytoFLEX S or LX flow cytometer, empowering users to tackle the most complex experiments. Together, they create the most advanced and powerful CytoFLEX flow cytometry solution to date.
Spezifikationen
- Bezeichnung:CytoFLEX S and CytoFLEX Mosaic 63 spectral flow analyzer system B-R-V-Y (4 laser 561)
- Seq:13
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.