ContactUsLinkComponent
- 1,0 - 1,8 m - mit Kipphebel und Griff grau - für ClinoConnect und ClinoConnect Lock - Gewicht 330 g - Carbonfaser 1 * 1 ST
Artikelnr. PPSA3516020
New Product
- 1,0 - 1,8 m - mit Kipphebel und Griff grau - für ClinoConnect und ClinoConnect Lock - Gewicht 330 g - Carbonfaser 1 * 1 ST
Artikelnr. PPSA3516020
New Product
Frequently Bought Together