AuftragsverfolgungKontakt
Combi-Rack for Test Tubes | Avantor
Combi-Rack for Test Tubes
Combi-Rack for test tubes, 96-position, Rot, PP, 210×115×28 mm
Artikelnr. NEOL2-2572
New Product
Anbieter:   NEOLAB
Combi-Rack for Test Tubes
Artikelnr. NEOL2-2572
Anbieter:  NEOLAB
New Product
Combi-Rack for Test Tubes
Combi-Rack for test tubes, 96-position, Rot, PP, 210×115×28 mm
Preis
30,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Combi rack for test tubes, 96-position.
  • Double-sided test tube rack with lid
    Available in 7 colours
    Made of PP
    Autoclavable up to 121 °C
On the upper side there are holes for test tubes with a capacity of 1,5 and 2 ml, on the lower one places for test tubes with a capacity of 1,5 and 2 ml. 0,5 ml.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Rot
  • Bezeichnung:
    Combi-Rack for test tubes, 96-position
  • Material:
    PP
  • Seq:
    1
  • B×T×H:
    210×115×28 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.