Combi-Rack for Test Tubes
Combi-rack for test tubes, 96-position, Violett, PP, 210×115×28 mm
Artikelnr. NEOL2-2573
New Product
Anbieter: NEOLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Combi rack for test tubes, 96-position.
Double-sided test tube rack with lid
Available in 7 colours
Made of PP
Autoclavable up to 121 °C
On the upper side there are holes for test tubes with a capacity of 1,5 and 2 ml, on the lower one places for test tubes with a capacity of 1,5 and 2 ml. 0,5 ml.
Spezifikationen
- Farbe:Violett
- Bezeichnung:Combi-rack for test tubes, 96-position
- Material:PP
- Seq:2
- B×T×H:210×115×28 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.