AuftragsverfolgungKontakt
Pipette Tips System, Multirack Advanced | Avantor
Pipette Tips System, Multirack Advanced
Pipette tip 'E', 100 - 1200 μl, 70,94 mm, Blau, ratiopetta®, slamed®, all commonly used pipettes, Multirack advanced 10×96
Artikelnr. RATI2114612
New Product
Anbieter:   RATIOLAB
Pipette Tips System, Multirack Advanced
Artikelnr. RATI2114612
Anbieter:  RATIOLAB
New Product
Pipette Tips System, Multirack Advanced
Pipette tip 'E', 100 - 1200 μl, 70,94 mm, Blau, ratiopetta®, slamed®, all commonly used pipettes, Multirack advanced 10×96
Preis
38,63 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The ratiolab® Multiracks advanced provide more time-saving, perfect hygienic conditions and simple operation.
  • Completely autoclavable at 121 °C, 20 minutes
    Durable and steady
    Pipette tips are placed on a robust matrix, in an 8×12 format for all tips
Ahe tips can be picked up by 1, 8 or 12-channel pipettors as well as by pipetting robots contamination-free and without any hand contact. The hinged cover can be opened up to 180°. After work, the Multiracks advanced can be closed firmly through a click closure to protect the tips from dust.
Spezifikationen
  • Farbcode:
    Blau
  • Verpackt:
    Multirack advanced 10×96
  • Volumen:
    100 - 1200 μl
  • Länge:
    70,94 mm
  • Spitzentyp:
    Pipette tip 'E'
  • Zur Nutzung mit:
    ratiopetta®, slamed®, all commonly used pipettes
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.