(±)-α-Bromphenylessigsäure
Bottle
Artikelnr. APOSOR350067-25G
New Product
Anbieter: Apollo Scientific
(±)-α-Bromphenylessigsäure
Artikelnr. APOSOR350067-25G
Anbieter: Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer: 4870-65-9
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: α-Bromophenylacetic Acid, DL-α-Bromophenylacetic acid
- CAS Nummer:4870-65-9
- Formel:C₈H₇BrO₂
- MDL-Nummer:MFCD00004206
- Molekulargewicht:215.0440 g/mol
- Schmelzpunkt:82…83 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:3261
- ADR:8,II
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Bottle



