AuftragsverfolgungKontakt
O411 98+% | Avantor
O411 98+%
Bottle
Artikelnr. APOSOR21534-100MG
Anbieter:   Apollo Scientific
O411 98+%
Artikelnr. APOSOR21534-100MG
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  175135-47-4
O411 98+%
Bottle
CAS Nummer:  175135-47-4
Preis
181,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  4-[(4-Methoxyphenyl)methoxy]benzeneacetonitrile, 2-(4-((4-Methoxybenzyl)oxy)phenyl)acetonitrile, O4I1
  • CAS Nummer:175135-47-4
  • Formel:C₁₆H₁₅NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00067778
  • Molekulargewicht:253.30 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle