ContactUsLinkComponent
Heizhaube WHG2, 10 Liter, 2000W PILZ® Heizhaube Classic Line Serie G2 mit gehäkelten Außenmantel Abnehmbares Netzkabel mit Personenschutzstecker und Schuko-Stecker. Betriebsspannung 230 VAC Leistung 2.000 W Max. zulässige Betriebstemperatur 450°C 1 * 1 ST
Artikelnr. WINKW1874-2058
Lieferant:  WINKLER
New Product
Heizhaube WHG2, 10 Liter, 2000W PILZ® Heizhaube Classic Line Serie G2 mit gehäkelten Außenmantel Abnehmbares Netzkabel mit Personenschutzstecker und Schuko-Stecker. Betriebsspannung 230 VAC Leistung 2.000 W Max. zulässige Betriebstemperatur 450°C 1 * 1 ST
Artikelnr. WINKW1874-2058
Lieferant:  WINKLER