AuftragsverfolgungKontakt
L(-)-Prolin ≥99% | Avantor
L(-)-Prolin ≥99%
Bottle
Artikelnr. APOSBIP0717-1KG
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
L(-)-Prolin ≥99%
Artikelnr. APOSBIP0717-1KG
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  147-85-3
L(-)-Prolin ≥99%
Bottle
CAS Nummer:  147-85-3
Preis
65,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
USP, pyrogen free
Synonyme:  (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
  • CAS Nummer:147-85-3
  • Formel:C₅H₉NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00064318
  • Molekulargewicht:115.13 g/mol
  • Schmelzpunkt:228 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,36 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-702-2
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle