AuftragsverfolgungKontakt
Chlorophenol red
Bottle
Artikelnr. APOSBI4558-25G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Chlorophenol red
Artikelnr. APOSBI4558-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  4430-20-0
Chlorophenol red
Bottle
CAS Nummer:  4430-20-0
Preis
319,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonyme:  3,3-Bis(3-chloro-4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-chlorophenol] S,S-dioxide
  • CAS Nummer:4430-20-0
  • Formel:C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
  • MDL-Nummer:MFCD00005877
  • Molekulargewicht:423,273 g/mol
  • EINECS:224-619-2
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle