AuftragsverfolgungKontakt
D(-)-Sorbit | Avantor
D(-)-Sorbit
Bottle
Artikelnr. APOSBI2889-100G
Reizend
New Product
Anbieter:   Apollo Scientific
D(-)-Sorbit
Artikelnr. APOSBI2889-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
New Product
CAS Nummer:  50-70-4
D(-)-Sorbit
Bottle
CAS Nummer:  50-70-4
Preis
43,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
  • CAS Nummer:50-70-4
  • Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00004708
  • Molekulargewicht:182.17 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.