Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Bromothymol Blue | Avantor

Bromothymol Blue

Bottle
Artikelnr. APOSOR1012564-500G
Anbieter:   Apollo Scientific
Bromothymol Blue
Artikelnr. APOSOR1012564-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  76-59-5
Bromothymol Blue

Bottle

CAS Nummer:  76-59-5
Preis
338,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent

  • Non-hazardous
Synonyme:  3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS Nummer:76-59-5
  • Formel:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
  • MDL-Nummer:MFCD00005872
  • Molekulargewicht:624,38 g/mol
  • EINECS:200-971-2
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Bottle

Spezifikationen

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.