Bromothymol Blue
Bottle
Artikelnr. APOSOR1012564-100G
Anbieter: Apollo Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent
- Non-hazardous
Synonyme: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS Nummer:76-59-5
- Formel:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
- MDL-Nummer:MFCD00005872
- Molekulargewicht:624,38 g/mol
- EINECS:200-971-2
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Bottle



