Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
1,2-Dibenzyldiselane 98% | Avantor

1,2-Dibenzyldiselane 98%

Bottle
Artikelnr. APOSOR89730-25G
Anbieter:   Apollo Scientific
1,2-Dibenzyldiselane 98%
Artikelnr. APOSOR89730-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  1482-82-2
1,2-Dibenzyldiselane 98%

Bottle

CAS Nummer:  1482-82-2
Preis
193,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/ reagent.

  • CAS Nummer:1482-82-2
  • Formel:C₁₄H₁₄Se₂
  • MDL-Nummer:MFCD00004767
  • Molekulargewicht:340,19 g/mol
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Bottle

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.