AuftragsverfolgungKontakt
1-Hydroxyurea 98%
1-Hydroxyurea 98%
Bottle
Artikelnr. APOSOR9108-25G
Gesundheit
Anbieter:   Apollo Scientific
1-Hydroxyurea 98%
Artikelnr. APOSOR9108-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  127-07-1
1-Hydroxyurea 98%
Bottle
CAS Nummer:  127-07-1
Preis
37,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
  • Store at 2 to 8 °C
Synonyme:  N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
  • CAS Nummer:127-07-1
  • Formel:CH₄N₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007943
  • Molekulargewicht:76,05466 g/mol
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:204-821-7
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Bottle
Spezifikationen