AuftragsverfolgungKontakt
QuickConnect™ Mop Handles | Avantor
QuickConnect™ Mop Handles
QuickConnect™ carbon fiber handle, 46 cm (18")
Artikelnr. CONTCFH18
New Product
Anbieter:   CONTEC
QuickConnect™ Mop Handles
Artikelnr. CONTCFH18
Anbieter:  CONTEC
New Product
QuickConnect™ Mop Handles
QuickConnect™ Mop Handles
QuickConnect™ carbon fiber handle, 46 cm (18")
Preis
73,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Interchangeable mop handles, available in carbon fiber, anodised aluminum, stainless steel, or fiberglass.
  • Compatible with all QuickConnect™ frames
  • Multiple lengths available
Fully autoclavable QuickConnect™ mop handles and interchangeable mop head frames work together for maximum flexibility when cleaning in critical environments. Invest in one handle and the various interchangeable heads required for specific applications. Handles are available in several lengths and styles.
Telescoping handles are available in lightweight carbon fiber, as well as anodised aluminum, durable stainless steel, or fiberglass. Choose from a variety of lengths.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    QuickConnect™ carbon fiber handle
  • Länge:
    46 cm (18")
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.