Nitrit-Standardlösung zertifiziertes Referenzmaterial 1000 mg/l NO2 Certipur 1 * 500 mL
Artikelnr. 1.04659.0500
Lieferant: Merck
New Product
Nitrit-Standardlösung zertifiziertes Referenzmaterial 1000 mg/l NO2 Certipur 1 * 500 mL
Artikelnr. 1.04659.0500
Lieferant: Merck
New Product
Frequently Bought Together
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
Triethanolamin Hydrochlorid, Millipore®
Lieferant: Merck
Ethanol absolut absolut ≥99,5% USP, Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
Lieferant: KIMBERLY CLARK
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
Pipettenspitzen, Finntip™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
tri-Natriumcitrat - Dihydrat zur Analyse, ACS 1 * 1.000 g
Lieferant: PanReac AppliChem